Stampa…
Norcamphor ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
N0511-25G N0511-5G
TCIAN0511-25GEA 294 EUR
TCIAN0511-25G TCIAN0511-5G
Norcamphor ≥98.0% (by GC)
Norcamphor
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Punto di ebollizione: 55°C
Punto di fusione: –88 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00074823
CAS Number: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52e990ef37a1b1d25b3b948054ec5089738e954&vid=b52e990ef37a1b1d25b3b948054ec5089738e954&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C