β-Naphthoflavone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms:
5,6-Benzoflavone, 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one
N0518-5G
N0518-1G
TCIAN0518-5GEA
63
EUR
TCIAN0518-5G
TCIAN0518-1G
β-Naphthoflavone ≥99.0% (by GC)
β-Naphthoflavone
Formula:
C₁₉H₁₂O₂ Peso molecolare: 272,3 g/mol Punto di ebollizione: 461 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 163…164 °C Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004986 CAS Number: 6051-87-2 EINECS: 227-958-4 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 162.0 to 166.0 deg-C |