Stampa…
(R)-(-)-Carvone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0703-25ML C0703-500ML C0703-100ML
TCIAC0703-25MLEA 19 EUR
TCIAC0703-25ML TCIAC0703-500ML TCIAC0703-100ML
(R)-(-)-Carvone ≥99.0% (by GC)
(R)-(-)-Carvone
Formula: C₁₀H₁₄O
Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa)
Densità: 0,9652 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 88°C
MDL Number: MFCD00001578
CAS Number: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5
Merck Index: 14,01874
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=556b0c1e994cdf39b50b3a778e160b1dfb02c08a&vid=556b0c1e994cdf39b50b3a778e160b1dfb02c08a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -59.0 to -63.0 deg (neat)