Stampa…

4'-Propylacetophenone ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI

Synonyms: 1-(4-Propylphenyl)ethanone, p-Propylacetophenone

P1036-25G P1036-500G
TCIAP1036-25GEA 50 EUR
TCIAP1036-25G TCIAP1036-500G
4'-Propylacetophenone ≥95.0% (by GC)
4'-Propylacetophenone
Formula: C₁₁H₁₄O
Peso molecolare: 162.23
Punto di ebollizione: 115°C
MDL Number: MFCD00041359
CAS Number: 2932-65-2
EINECS: 220-903-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5fb2789eaa8842d948b5afadcf27805825f9a88&vid=f5fb2789eaa8842d948b5afadcf27805825f9a88&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR