Stampa…
Diaminomaleonitrile ≥96.0% (by total nitrogen basis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D1335-25G D1335-500G D1335-100G
TCIAD1335-25GEA 27 EUR
TCIAD1335-25G TCIAD1335-500G TCIAD1335-100G
Diaminomaleonitrile ≥96.0% (by total nitrogen basis)
Diaminomaleonitrile
Formula: C₄H₄N₄
Peso molecolare: 108,1 g/mol
Punto di ebollizione: 445 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 178…181 °C
Densità: 1,368 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001870
CAS Number: 1187-42-4
EINECS: 214-697-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=772f116c415cdcd823429e459fc600d1210f8505&vid=772f116c415cdcd823429e459fc600d1210f8505&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %