Stampa…
2-Furonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-Cyanofuran
C1648-25G C1648-5G
TCIAC1648-25GEA 216 EUR
TCIAC1648-25G TCIAC1648-5G
2-Furonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Furonitrile
Formula: C₅H₃NO
Punto di ebollizione: 148°C
Densità: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 35°C
MDL Number: MFCD00003223
CAS Number: 617-90-3
EINECS: 210-537-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a1498559e5326d72b1c1ad93c2f52477e543f60&vid=9a1498559e5326d72b1c1ad93c2f52477e543f60&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %