Stampa…
2-Chloroethanesulphonyl chloride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1142-25G C1142-500G C1142-100G
TCIAC1142-25GEA 26 EUR
TCIAC1142-25G TCIAC1142-500G TCIAC1142-100G
2-Chloroethanesulphonyl chloride ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloroethanesulphonyl chloride
Formula: C₂H₄Cl₂O₂S
Punto di ebollizione: 203°C
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,555 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 152°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007461
CAS Number: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de18779a9e6034cb1e4aee0a6443115bd92ab902&vid=de18779a9e6034cb1e4aee0a6443115bd92ab902&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %