Stampa…
2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-nitro-4-picoline
C2021-1G C2021-5G
TCIAC2021-1GEA 34 EUR
TCIAC2021-1G TCIAC2021-5G
2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-methyl-5-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di ebollizione: 91°C
MDL Number: MFCD00010688
CAS Number: 23056-33-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03004ff78756a1e6213925df0536eedb9c14df4f&vid=03004ff78756a1e6213925df0536eedb9c14df4f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C