Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
C2081-25G C2081-5G
TCIAC2081-25GEA 136 EUR
TCIAC2081-25G TCIAC2081-5G
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClFN
Peso molecolare: 155,56 g/mol
Punto di ebollizione: 135°C
Punto di fusione: 70…71 °C
MDL Number: MFCD00015431
CAS Number: 117482-84-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcf748c444126798b70cfec9e522bf095048f3a9&vid=dcf748c444126798b70cfec9e522bf095048f3a9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C