Stampa…
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
T2488-25G T2488-5G
TCIAT2488-25GEA 122 EUR
TCIAT2488-25G TCIAT2488-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene ≥97.0% (by GC)
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Formula: C₈H₆ClF₃
Peso molecolare: 194,58 g/mol
Punto di ebollizione: 68°C
Punto di fusione: 19°C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 74°C
MDL Number: MFCD00040772
CAS Number: 939-99-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ec0e4861f046afb169f9ec521fb0a8757ab977&vid=a7ec0e4861f046afb169f9ec521fb0a8757ab977&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %