Stampa…
Triphosgene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Bis(trichloromethyl) carbonate
T1467-25G T1467-250G
TCIAT1467-25GEA 51 EUR
TCIAT1467-25G TCIAT1467-250G
Triphosgene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Triphosgene
Formula: C₃Cl₆O₃
Peso molecolare: 296,75 g/mol
Punto di ebollizione: 206°C
Punto di fusione: 77…81 °C
Densità: 1,629 g/cm³ (80 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00062848
CAS Number: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0efcb650a435e87b9578887db59c88331ab466a8&vid=0efcb650a435e87b9578887db59c88331ab466a8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity