Stampa…

4-Chlorobutyl acetate ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Acetic acid 4-chlorobutyl ester

A1098-25G A1098-250G
TCIAA1098-25GEA 36 EUR
TCIAA1098-25G TCIAA1098-250G
4-Chlorobutyl acetate ≥97.0% (by GC)
4-Chlorobutyl acetate
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 150,6 g/mol
Punto di ebollizione: 87°C
Densità: 1,1024 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 64°C
MDL Number: MFCD00001013
CAS Number: 6962-92-1
EINECS: 230-158-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7867f23316f33509f5e78a649512306343c46710&vid=7867f23316f33509f5e78a649512306343c46710&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR