Stampa…
Benzyl chloroacetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1265-25G C1265-250G
TCIAC1265-25GEA 85 EUR
TCIAC1265-25G TCIAC1265-250G
Benzyl chloroacetate ≥97.0% (by GC)
Benzyl chloroacetate
Formula: C₉H₉ClO₂
Punto di ebollizione: 132°C
Densità: 1,2223 g/cm³ (4 °C)
MDL Number: MFCD00157062
CAS Number: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2c76a691362060f8a53c5ecb434fa496253f2c&vid=7b2c76a691362060f8a53c5ecb434fa496253f2c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %