Stampa…
2-Amino-5-chlorobenzophenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0079-25G A0079-500G
TCIAA0079-25GEA 31 EUR
TCIAA0079-25G TCIAA0079-500G
2-Amino-5-chlorobenzophenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀ClNO
Punto di ebollizione: 424 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 96…99 °C
MDL Number: MFCD00007839
CAS Number: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0daded4c220c68cfeb90f38b45913967cf65aba2&vid=0daded4c220c68cfeb90f38b45913967cf65aba2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C