Stampa…
Methyl-2-chloroacetoacetate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Chloroacetoacetic acid methyll ester, Methyl 2-chloroacetoacetate
C1219-25G C1219-250G
TCIAC1219-25GEA 58 EUR
TCIAC1219-25G TCIAC1219-250G
Methyl-2-chloroacetoacetate ≥95.0% (by GC)
Methyl-2-chloroacetoacetate
Formula: C₅H₇ClO₃
Peso molecolare: 150,56 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
Punto di fusione: –33 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 71°C
MDL Number: MFCD00008757
CAS Number: 4755-81-1
EINECS: 225-286-6
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb5505b480983d11758aaef956b9002dacca631&vid=2eb5505b480983d11758aaef956b9002dacca631&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %