Stampa…
Ethyl-2-chloroacetoacetate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1218-25G C1218-500G
TCIAC1218-25GEA 20 EUR
TCIAC1218-25G TCIAC1218-500G
Ethyl-2-chloroacetoacetate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-2-chloroacetoacetate
Formula: C₆H₉ClO₃
Punto di ebollizione: 77°C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,19 g/cm³ (14 °C)
Flash Pt: 54°C
MDL Number: MFCD00009141
CAS Number: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47f1a5f120000b5bd2434010f615e4be0c7421c1&vid=47f1a5f120000b5bd2434010f615e4be0c7421c1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)