Stampa…
4-Acetoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A1467-25G A1467-5G
TCIAA1467-25GEA 162 EUR
TCIAA1467-25G TCIAA1467-5G
4-Acetoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Acetoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₈O₃
Punto di ebollizione: 265°C
MDL Number: MFCD00003384
CAS Number: 878-00-2
EINECS: 212-898-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=113278057db30ed4c37e5a1d602ed3c98ee13412&vid=113278057db30ed4c37e5a1d602ed3c98ee13412&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %