Stampa…
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
B2075-1G B2075-25G B2075-5G
TCIAB2075-1GEA 16 EUR
TCIAB2075-1G TCIAB2075-25G TCIAB2075-5G
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene ≥96.0% (by GC)
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Punto di ebollizione: 147°C
Punto di fusione: 19 °C
Densità: 1,786 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00129165
CAS Number: 364-73-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=438c771be4d3e9875ac042ddaabf555fc8ebb960&vid=438c771be4d3e9875ac042ddaabf555fc8ebb960&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %