Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B2745-25G B2745-5G
TCIAB2745-25GEA 140 EUR
TCIAB2745-25G TCIAB2745-5G
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrFN
Punto di ebollizione: 238 - 239 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 71…73 °C
MDL Number: MFCD00143264
CAS Number: 105942-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C