Stampa…
2-Bromoethyl acetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Acetic acid (2-bromoethyl) ester
A0023-25G A0023-500G
TCIAA0023-25GEA 23 EUR
TCIAA0023-25G TCIAA0023-500G
2-Bromoethyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-Bromoethyl acetate
Formula: C₄H₇BrO₂
Peso molecolare: 167 g/mol
Punto di ebollizione: 162°C
Punto di fusione: –14 °C
Densità: 1,4623 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 71°C
MDL Number: MFCD00000235
CAS Number: 927-68-4
EINECS: 213-159-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6772feda2508068160175edb3d3349f91a20131a&vid=6772feda2508068160175edb3d3349f91a20131a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %