Stampa…
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2956-25G B2956-5G
TCIAB2956-25GEA 101 EUR
TCIAB2956-25G TCIAB2956-5G
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Punto di ebollizione: 90°C
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00672934
CAS Number: 1996-30-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b32da8c5025beff9b75b4feb05638dba9698f1f3&vid=b32da8c5025beff9b75b4feb05638dba9698f1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %