Stampa…
(5-Bromopentyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P1323-25G P1323-5G
TCIAP1323-25GEA 408 EUR
TCIAP1323-25G TCIAP1323-5G
(5-Bromopentyl)benzene ≥98.0% (by GC)
(5-Bromopentyl)benzene
Formula: C₁₁H₁₅Br
Punto di ebollizione: 148°C
MDL Number: MFCD01075177
CAS Number: 14469-83-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a16edfc610d4f5596eb36c3dec41b08dfea10deb&vid=a16edfc610d4f5596eb36c3dec41b08dfea10deb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %