Sodium triacetoxyborohydride ≥80.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₀BNaO₆ Punto di fusione: 114…118 °C |
MDL Number:
MFCD00012211 CAS Number: 56553-60-7 UN: 2813 ADR: 4.3,III Merck Index: 14,08695 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (NBS Method) | min. 80.0 % |