Stampa…
Acetonitrile ≥99.5% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
A0060-25ML A0060-500ML
TCIAA0060-25MLEA 16 EUR
TCIAA0060-25ML TCIAA0060-500ML
Acetonitrile ≥99.5% (by GC)
Acetonitrile
Formula: H₃CCN
Punto di ebollizione: 82°C
Punto di fusione: –46°C
Densità: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 10°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 14,00070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=448a84cb7a60315bb069f40c31fefc6339139261&vid=359b9e697488014837bd468b45d24b2e731d3e3f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %