Stampa…
Aldeide propionica ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0498-25ML P0498-500ML
TCIAP0498-25MLEA 16 EUR
TCIAP0498-25ML TCIAP0498-500ML
Aldeide propionica ≥98.0% (by GC)
Aldeide propionica
Formula: C₃H₆O
Punto di ebollizione: 46°C
Punto di fusione: -81°C
Densità: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -37°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007020
CAS Number: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07823
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %