Stampa…
Aldeide valerianica ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Pentylaldehyde, Amylaldehyde, Pentanal
V0001-25ML V0001-500ML
TCIAV0001-25MLEA 30 EUR
TCIAV0001-25ML TCIAV0001-500ML
Aldeide valerianica ≥95.0% (by GC)
Aldeide valerianica
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 102°C
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007026
CAS Number: 110-62-3
EINECS: 203-784-4
UN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb2468f25fa0575260597a00b5977a2908eb4610&vid=ffa3419c19cb3e59c9dfd63d43511ad0f62711fc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %