Stampa…
Pelargonaldehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0296-25ML N0296-500ML N0296-100ML
TCIAN0296-25MLEA 16 EUR
TCIAN0296-25ML TCIAN0296-500ML TCIAN0296-100ML
Pelargonaldehyde ≥95.0% (by GC)
Pelargonaldehyde
Formula: C₉H₁₈O
Punto di ebollizione: 192°C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 71°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007030
CAS Number: 124-19-6
EINECS: 204-688-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9054ec2591a1549225287a72f4328c0c22d81071&vid=bed93227f80405d0b83bb1b3c4c83dde1b2c62e8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %