Stampa…
Hexanal ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0133-25ML H0133-500ML H0133-100ML
TCIAH0133-25MLEA 17 EUR
TCIAH0133-25ML TCIAH0133-500ML TCIAH0133-100ML
Hexanal ≥98.0% (by GC)
Hexanal
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 131°C
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 32°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007027
CAS Number: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01760
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2aec04d8495cd1f2c1cad98a4df76f2e54362d&vid=1655b2bcae225c90a1fb73b235203a1df2b5b587&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %