Stampa…
Eptanale ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0025-25ML H0025-500ML
TCIAH0025-25MLEA 16 EUR
TCIAH0025-25ML TCIAH0025-500ML
Eptanale ≥95.0% (by GC)
Eptanale
Formula: C₇H₁₄O
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007028
CAS Number: 111-71-7
EINECS: 203-898-4
UN: 3056
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad313f6259f1910211c4a748a88d1d35fea4c1f1&vid=5ead7bb88e4907b465aad9f9fd620879ee636e9e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %