Stampa…
Caprinaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0032-25ML D0032-500ML
TCIAD0032-25MLEA 16 EUR
TCIAD0032-25ML TCIAD0032-500ML
Caprinaldehyde ≥97.0% (by GC)
Caprinaldehyde
Formula: C₁₀H₂₀O
Punto di ebollizione: 208°C
Punto di fusione: -5°C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 94°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007031
CAS Number: 112-31-2
EINECS: 203-957-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c72fe8d4c64164da5416bf899deccdc7c40f7c2e&vid=5091177eb02c783811e2a394a7a2e8632728124c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %