Stampa…
Butirraldeide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Aldeide butirrica
B0751-25ML B0751-500ML
TCIAB0751-25MLEA 18 EUR
TCIAB0751-25ML TCIAB0751-500ML
Butirraldeide ≥98.0% (by GC)
Butirraldeide
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –7°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007023
CAS Number: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
UN: 1129
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b7adb60ecd5c19898fea248c74dc7dc566efe0&vid=9d49de92efe73d6bb616d9c6954dc99360ff0fdd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %