Stampa…
3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-1,1-dimethoxypropane
B1901-25G B1901-5G
TCIAB1901-25GEA 318 EUR
TCIAB1901-25G TCIAB1901-5G
3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal ≥98.0% (by GC)
3-Bromopropionaldehyde dimethylacetal
Formula: BrH₂CCH₂CH(OCH₃)₂
Peso molecolare: 183,05 g/mol
Punto di ebollizione: 60°C
Flash Pt: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013245
CAS Number: 36255-44-4
EINECS: 252-936-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0334f153c8486e0fca339b4a3fc627cc6c53647b&vid=15b06cd2767691441190c767b5991e3105b81751&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %