Stampa…
Bromoacetaldehyde diethyl acetal ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0957-25ML B0957-500ML B0957-100ML
TCIAB0957-25MLEA 16 EUR
TCIAB0957-25ML TCIAB0957-500ML TCIAB0957-100ML
Bromoacetaldehyde diethyl acetal ≥95.0% (by GC)
Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Formula: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Punto di ebollizione: 67°C
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 51°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000214
CAS Number: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=082a4a331b1e17b9849f92ed506aff2762ca5fd0&vid=b1974fde73c4f6f71fa7926d886148863bc44c23&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %