Stampa…
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B1240-25G B1240-5G
TCIAB1240-25GEA 104 EUR
TCIAB1240-25G TCIAB1240-5G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone ≥95.0% (by GC)
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone
Formula: BrH₂CC(O)CF₃
Punto di ebollizione: 88°C
Densità: 1,8389 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 5°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039237
CAS Number: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6593ed9b806da411ecfe07c8a46e08c3e66c8db5&vid=b2f3b892dd0df8c0f152480ad3c6cdffe20a12f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %