Stampa…
Bromotrichloromethane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0662-25G B0662-500G
TCIAB0662-25GEA 16 EUR
TCIAB0662-25G TCIAB0662-500G
Bromotrichloromethane ≥98.0% (by GC)
Bromotrichloromethane
Formula: BrCl₃C
Punto di ebollizione: 104°C
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000783
CAS Number: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef6e36eaf3a0a15f1fa40a266911ce19e5e6ac5&vid=25499f34c9cc42d8624ed6f4d727fde1f7b0d216&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %