Stampa…
1-Bromo-3-chloropropane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0575-25G B0575-500G
TCIAB0575-25GEA 16 EUR
TCIAB0575-25G TCIAB0575-500G
1-Bromo-3-chloropropane ≥99.0% (by GC)
1-Bromo-3-chloropropane
Formula: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Punto di ebollizione: 143°C
Punto di fusione: -59°C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000998
CAS Number: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN: 2688
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba260df4e3c1b073bf5525c1f3b5fd75974ce8d9&vid=1086ee8a53a06dd33de660d3ca4441228c1bc93b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %