Stampa…
1-Bromo-2-chloroethane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Ethylene chlorobromide
B0572-25G B0572-500G B0572-100G
TCIAB0572-25GEA 18 EUR
TCIAB0572-25G TCIAB0572-500G TCIAB0572-100G
1-Bromo-2-chloroethane ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-chloroethane
Formula: BrH₂CCH₂Cl
Peso molecolare: 143,41 g/mol
Punto di ebollizione: 106°C
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 1,7392 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000962
CAS Number: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a75cad09a09a3e35603312b52146b3d3e245f99&vid=b385a273fc365491a3b64ebd80a1f848544a4eef&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %