Stampa…
Bromoetano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0588-25G B0588-500G
TCIAB0588-25GEA 16 EUR
TCIAB0588-25G TCIAB0588-500G
Bromoetano ≥99.0% (by GC)
Bromoetano
Formula: BrH₂CCH₃
Punto di ebollizione: 38°C
Punto di fusione: –118 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -23°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000232
CAS Number: 74-96-4
EINECS: 200-825-8
UN: 1891
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1b352213c0bde14a9dbfe44c14950bf6fa339d&vid=795be899d8fd7d1436754b2b1fdfad61241b2171&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %