Stampa…

2-Bromopropano ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

B0639-25G B0639-500G
TCIAB0639-25GEA 17 EUR
TCIAB0639-25G TCIAB0639-500G
2-Bromopropano ≥99.0% (by GC)
2-Bromopropano
Formula: H₃CBrCHCH₃
Peso molecolare: 122,99 g/mol
Punto di ebollizione: 59°C
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 4°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000147
CAS Number: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05210
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=348a78dbcdad7bff1990aefd37043b089b396143&vid=16776fd78822aae74587fa57867193ab894f3243&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR