Stampa…

2-Bromobutan ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

B0561-25G B0561-500G
TCIAB0561-25GEA 16 EUR
TCIAB0561-25G TCIAB0561-500G
2-Bromobutan ≥98.0% (by GC)
2-Bromobutan
Formula: H₃CBrCHCH₂CH₃
Peso molecolare: 137,02 g/mol
Punto di ebollizione: 91°C
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 1,258 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 21°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000156
CAS Number: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
UN: 2339
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01554
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ed3139d68c51781a049e84acca04862b15ba1cc&vid=2587459f183b11657c3b47c5d5dce25d5c81a21f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR