Stampa…
1-Bromotetradecane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0233-25ML B0233-500ML
TCIAB0233-25MLEA 16 EUR
TCIAB0233-25ML TCIAB0233-500ML
1-Bromotetradecane ≥97.0% (by GC)
1-Bromotetradecane
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
Punto di ebollizione: 205°C
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 158°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000228
CAS Number: 112-71-0
EINECS: 203-999-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468c197c162a520e4709bbdc5a9b2a2e59af9eca&vid=a55f65cee5c586e1b12d9f34709b1bd935a2dccd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %