Stampa…
1-Bromopropano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B0638-25G B0638-500G
TCIAB0638-25GEA 16 EUR
TCIAB0638-25G TCIAB0638-500G
1-Bromopropano ≥98.0% (by GC)
1-Bromopropano
Formula: BrH₂CCH₂CH₃
Punto di ebollizione: 71°C
Punto di fusione: –110°C
Densità: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000254
CAS Number: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07845
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %