Stampa…
1-Bromottano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0626-25ML B0626-500ML
TCIAB0626-25MLEA 16 EUR
TCIAB0626-25ML TCIAB0626-500ML
1-Bromottano ≥98.0% (by GC)
1-Bromottano
Formula: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
Punto di ebollizione: 201°C
Punto di fusione: –55 °C
Densità: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00000276
CAS Number: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d28b7e81db1dd1121d8eef7bbf7caf741433b93&vid=8e7789fa7a21cc9c97631cf847d8f1c1480f6925&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %