Stampa…
1-Bromononane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B0933-25ML B0933-500ML B0933-100ML
TCIAB0933-25MLEA 27 EUR
TCIAB0933-25ML TCIAB0933-500ML TCIAB0933-100ML
1-Bromononane ≥98.0% (by GC)
1-Bromononane
Formula: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Punto di ebollizione: 201 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,086 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 90°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000278
CAS Number: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25c0fdf7d320a209433e6ce82b5d592485a80494&vid=807dbbad41a8b4bc0d07e380a177a58a49d87752&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %