Stampa…
1-Bromohexane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Hexyl bromide
B0600-25G B0600-500G
TCIAB0600-25GEA 16 EUR
TCIAB0600-25G TCIAB0600-500G
1-Bromohexane ≥98.0% (by GC)
1-Bromohexane
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Peso molecolare: 165,07 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: -85°C
Densità: 1,167 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000271
CAS Number: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d266fe74b4fa46d549d04b206ebfcbd60bfec55&vid=064b68750d08e4cec0eb258f895485e854f97945&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %