Stampa…
1-Bromoheptadecane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Heptadecyl bromide
B0937-25G B0937-5G
TCIAB0937-25GEA 342 EUR
TCIAB0937-25G TCIAB0937-5G
1-Bromoheptadecane ≥98.0% (by GC)
1-Bromoheptadecane
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₅CH₃
Peso molecolare: 319,37 g/mol
Punto di ebollizione: 349 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 32 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017891
CAS Number: 3508-00-7
EINECS: 222-506-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=907ce936cca24f39e1f865dac8b83ef73ca36604&vid=70ea2f2737522e1280ffdad0776a69dca96e5713&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %