1-Bromodecane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
BrH₂C(CH₂)₈CH₃ Punto di ebollizione: 139°C Punto di fusione: –30°C Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 94°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000221 CAS Number: 112-29-8 EINECS: 203-955-3 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |