Stampa…
1,7-Dibromoheptane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Heptamethylene dibromide
D2119-10G D2119-25G
TCIAD2119-10GEA 112 EUR
TCIAD2119-10G TCIAD2119-25G
1,7-Dibromoheptane ≥98.0% (by GC)
1,7-Dibromoheptane
Formula: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
Peso molecolare: 258 g/mol
Punto di ebollizione: 263°C
Punto di fusione: –41,7 °C
Densità: 1,5451 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000274
CAS Number: 4549-31-9
EINECS: 224-910-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37eee56482b0ba110e37d68b2aae6cc2b26faec0&vid=37eee56482b0ba110e37d68b2aae6cc2b26faec0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %