Stampa…
1,5-Dibromopentane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0198-25G D0198-500G D0198-100G
TCIAD0198-25GEA 17 EUR
TCIAD0198-25G TCIAD0198-500G TCIAD0198-100G
1,5-Dibromopentane ≥98.0% (by GC)
1,5-Dibromopentane
Formula: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Punto di ebollizione: 221°C
Punto di fusione: –39 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 79°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000268
CAS Number: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c324c2f9ac10f7f475cd0491f91ee397f261803&vid=cb43642e15dc50aeaf766396e994cab610caf524&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %