Stampa…
1,4-Dibromobutane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0176-25G D0176-500G
TCIAD0176-25GEA 16 EUR
TCIAD0176-25G TCIAD0176-500G
1,4-Dibromobutane ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibromobutane
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Punto di ebollizione: 198°C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 131°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000261
CAS Number: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dcd881d7fc38d05ac6adaac07f990d62ddaa649&vid=29b4ebb2b2e77d67c20dcc2983543f8b44e0fe11&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %